Learn More
Digi-Sense™ Vorkalibrierte Feuchtigkeits- und Temperaturanzeigen
Zur Messung der richtigen Luftfeuchtigkeit
44.05 € - 66.66 €
Spezifikation
Accuracy (Barometer) | ±5%, ±8% RH Above 80% and Below 40% RH |
---|---|
Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 bis 90 % |
Resolution (Humidity) | 0,01 |
Resolution (Temperature) | 0,1 °C |
Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 50 °C |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15890036
|
Digi-Sense™
20250-30 |
Integrierter Tischständer, Wandhalterung, eine AAA-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden. |
44.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15800046
|
Digi-Sense™
20250-31 |
Integrierter Tischständer, Wandhalterung, eine AAA-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit Daten, die von InnoCal geliefert werden. Modell 20250-31 enthält auch einen externen Temperaturfühler mit einem 3 ft-Kabel. |
66.66 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Zur Messung der richtigen Luftfeuchtigkeit
- Zuverlässige Messungen, garantiert!
- Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
- Einzigartige Umgebungskomfortanzeige
- Zeigt sowohl die Temperatur als auch die Feuchte an
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
±5%, ±8% RH Above 80% and Below 40% RH | |
0,01 | |
0 °C bis 50 °C | |
32 °F bis 120 °F | |
±5 % RL; ±8 % RL über 80 % und unter 40 % RL | |
0,8 cm | |
4,25 in. | |
2,25 in. |
20 bis 90 % | |
0,1 °C | |
Raummessungen | |
±1.8 °F (±1.0 °C) | |
Thermohygrometer | |
0.3125 Zoll | |
10,8 cm | |
5,7 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense™ Vorkalibrierte Feuchtigkeits- und Temperaturanzeigen