Learn More
Digi-Sense™ USB-Flügel-Anemometer mit vorkalibrierter Datenprotokollierung
Click to view available options
Luftstromrate:
80 bis 3837 FPM
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Datenanalyse-Software auf CD, eine 3.6 V-austauschbare Batterie und ein NIST-rückführbarer Kalibrierbericht mit von InnoCal gelieferten Daten.
- Zuverlässige Messungen garantiert
- Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
- Anwenderdefinierte Maßeinheiten machen Umrechnungen überflüssig
- Messen Sie Luftgeschwindigkeiten von bis zu 3937 ft/min (20.0 m/s), um ein breites Anwendungsspektrum abzudecken
- Analyse und grafische Darstellung protokollierter Daten mit der mitgelieferten Software
- Benutzerdefinierte obere und untere Alarmstufen mit visueller LED-Anzeige, um auf potenzielle Probleme aufmerksam zu machen
- Der speziell geformte, aufschraubbare Montagebock ermöglicht eine flexible Positionierung für die jeweilige Anwendung
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Datenprotokollierendes Flügelradanemometer |
| Genauigkeit | ±(3 % + 40 ft/min oder 0.2 m/s) |
| Luftstromrate | 80 bis 3837 FPM |
| Gehäusematerial | Plastic |
| Gastyp | Air |
| Farbe | Blau |
| Anschlüsse | USB |
| Beschreibung | Datenprotokollierendes Flügelradanemometer mit NIST-rückführbarer Kalibrierung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HLK |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,125 in. |
| Mehr anzeigen |