Learn More
Digi-Sense™ Hochbelastbares Digitalmultimeter für den industriellen Einsatz mit Bluetooth™-Konnektivität
Artikelnummer. 16679952 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
5,7 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16679952
Marke: Digi-Sense™ 2025064
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Anzeigen, Speichern und Freigeben von Echtzeitdaten aus sicherer Entfernung auf einem Smartphone
  • Unbegrenzter Datenspeicher basierend auf der Kapazität von Smart-Geräten
  • Verlässliche Messungen.
  • Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
  • Das robuste, doppelt geformte Gehäuse sorgt für eine längere Haltbarkeit
  • Helle, große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht die Anzeige bis 4000, auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Der geneigte Ständer ermöglicht eine gute Sicht ohne die Hände benutzen zu müssen
  • Wasserdicht gemäß IP67
  • Sicherheitsklasse CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
Spezifikation
Produkttyp Multimeter
Zur Verwendung mit (Geräte) Electrical Equipment
Länge (metrisch) 5,7 cm
Material ABS
Genauigkeit Gleichspannungsgenauigkeit: ±1,0 % des Messwerts, 8 Stellen, Genauigkeit des Gleichstroms: ±1,0 % des Messwerts, 3 Stellen, Genauigkeit des Wechselstroms: ±1,5 % des Messwerts, 10 Stellen, Genauigkeit des Wechselstroms: ±3,0 % des Messwerts, 5 Stelle, Genauigkeit der Kapazität: ±3,0 % des Messwerts, ±5, Genauigkeit der Frequenz: ±1,5 % ±5 Stellen, Genauigkeit der Widerstandsfähigkeit: ±1,2 % des Messwerts, ±4, Genauigkeit der Temperatur: ±3,0 % des Messwerts, ±9 °F (5 °C)
Akkutyp 9 V
Zertifizierung/Konformität NIST
Display LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrisch
Höhe (angloamerikanisch) 7 in.
Höhe (metrisch) 18 cm
Enthält Messleitungen, Thermoelementfühler Typ K mit Mini-Verbindungsstück, Tragetasche, 9 V-Batterie und NIST-nachverfolgbare Kalibrierung.
Modell Robustes Digitalmultimeter für die Industrie
Sondentyp Typ K
Auflösung Variiert je nach Messmodus
Temperaturbereich (angloamerikanisch) −50 °F bis +1382 °F
Temperaturbereich (metrisch) −45 °C bis +750 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 12,1 oz.
Gewicht (metrisch) 342 g
Breite (angloamerikanisch) 3,25 in.
Breite (metrisch) 8,2 cm