Learn More
Digi-Sense™ Digitalmultimeter mit Thermo-Bildeinheit und Bluetooth™-Konnektivität
Artikelnummer. 16649882 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
17,5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16649882
Marke: Digi-Sense™ 2025066
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Anzeigen, Speichern und Freigeben von Echtzeitdaten aus sicherer Entfernung auf einem Smartphone
  • Nutzen Sie Ihre Daten optimal, mit unserer anwenderfreundlichen mobilen App
  • Unbegrenzter Datenspeicher basierend auf der Kapazität von Smart-Geräten
  • Zuverlässige Messungen, garantiert! Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
  • Die integrierte Wärmebildeinheit erkennt schnell Hotspots
  • Das robuste, doppelt geformte Gehäuse sorgt für eine längere Haltbarkeit
  • Wählen Sie aus vier Farbpaletten: Eisen, Regenbogen, Grau oder Grau invertiert
  • Anzeigen von Messwerten auf dem TFT-Farb-LCD-Display bis 6000
  • Der geneigte Ständer ermöglicht eine gute Sicht ohne die Hände benutzen zu müssen
  • Wasserdicht gemäß IP65
  • Sicherheitsklasse CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
Spezifikation
Produkttyp Digitalmultimeter
Länge (metrisch) 17,5 cm
Material ABS
Genauigkeit Gleichspannungsgenauigkeit: ±0,9 % des Messgeräts, ±5 Stellen, Genauigkeit des Gleichstroms: ±0,9% des Messwerts, ±5 Stellen, Genauigkeit der Wechselspannung: ±0,8% des Messwerts, ±5 Stellen, Genauigkeit des Wechselstroms: ±1,2% des Messwerts, ±5 Stellen, Genauigkeit der Kapazität: ±2,5% des Messwerts, ±20 Stellen, Genauigkeit der Frequenz: ±0,9% ±5 Stellen, Genauigkeit der Widerstandsfähigkeit: ±0,5% des Messwerts, ±5 Stellen, Genauigkeit der Temperatur: ±1,5 % des Messwerts, ±5,4 °F (±1,5 % des Messwerts, ±3 °C)
Akkutyp Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku
Zertifizierung/Konformität NIST
Display TFT-Farb-LCD
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrisch
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) 5,5 cm
Enthält Messleitungen, Temperaturfühler Typ K, Tragetasche, Netzadapter/Ladegerät, wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku und NIST-nachverfolgbare Kalibrierung.
Modell Digitalmultimeter mit Infrarot-Thermometer
Sondentyp Typ K
Auflösung Variiert je nach Messmodus
Temperaturbereich (angloamerikanisch) −40 °F bis +1.800 °F
Temperaturbereich (metrisch) −40 °C bis +600 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 19 oz.
Gewicht (metrisch) 540 g
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 85 cm