Learn More
Digi-Sense™ AC/DC-Messzange mit Bluetooth™-Konnektivität
Artikelnummer. 16669952 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
4,9 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16669952
Marke: Digi-Sense™ 2025063
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Anzeigen, Speichern und Freigeben von Echtzeitdaten aus sicherer Entfernung auf einem Smartphone
  • Unbegrenzter Datenspeicher basierend auf der Kapazität von Smart-Geräten
  • Verlässliche Messungen.
  • Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
  • Das robuste, doppelt geformte Gehäuse sorgt für eine längere Haltbarkeit
  • Elektronischer Überlastschutz verhindert Schäden
  • Das große LCD mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht die Anzeige bei schlechten Lichtverhältnissen
Spezifikation
Produkttyp Digital Multimeter
Zur Verwendung mit (Geräte) Electrical Equipment
Länge (metrisch) 4,9 cm
Material ABS
Genauigkeit Gleichspannungsgenauigkeit: ±1,0 % des Messwerts, 3 Stellen, Genauigkeit des Gleichstroms: ±2,5 % des Messwerts, ±8 Stellen, Genauigkeit der Wechselspannung: ±1,2% des Messwerts, 5 Stellen, Genauigkeit des Wechselstroms: ±2,5 % des Messwerts, ±8 Stellen, Genauigkeit der Kapazität: ±3,0 % des Messwerts, ±5, Genauigkeit der Frequenz: ±1,0 % des Messwerts, ±5, Genauigkeit der Temperatur: ±3,0 % des Messwerts, ±9 °F (±3,0 % des Messwerts, ±5 °C)
Akkutyp 9 V
Zertifizierung/Konformität NIST
Display LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrisch
Höhe (angloamerikanisch) 9 in.
Höhe (metrisch) 22,9 cm
Enthält Messleitungen, Thermoelement Typ K, Tragetasche, 9 V-Batterie und NIST-nachverfolgbare Kalibrierung
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 1400 °F
Max. Temperatur (metrisch) 760 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) −4 °F
Min. Temperatur (metrisch) −20 °C
Modell AC/DC-Messzange
Sondentyp Typ K
Auflösung AC True RMS/DC-Strom (automatische Bereichswahl): 10 mA bei 60 A, 100 mA bei 600 A, 1 A bei 1000 A; AC True RMS/Gleichstrom (automatische Bereichswahl): 0,1 mV bei 600 mV (nur Gleichspannung), 1 mV bei 6 V, 10 mV bei 60 V, 100 mV bei 600 V; Widerstand (automatische Bereichswahl): 0,1 Ω bei 600 Ω, 1 Ω bei 6 kΩ, 10 Ω bei 60 kΩ, 100 Ω bei 600 kΩ, 1 kΩ bei 6 MΩ, 10 kΩ bei 60 MΩ; Kapazität (automatische Bereichswahl): 10 pF bei 60 nF, 0,1 nF bei 600 nF, 1 nF bei 6 μF, 10 nF bei 60 μF, 0,1 μF bei 600 μF, 10 μF bei 6000 μF; Arbeitszyklus: 0,1; Temperatur: 0,1/ 1 °
Temperaturbereich (angloamerikanisch) −4 °F bis +1.400 °F
Temperaturbereich (metrisch) −20 °C bis +760 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 1 lb.
Gewicht (metrisch) 0,45 kg
Breite (metrisch) 8 cm