Learn More
Cytiva DIGE-Gel und DIGE-Puffer-Kit
Hilfsmittel zur Steigerung von Qualität, Reproduzierbarkeit und Komfort von2-D DIGE mithilfe des Ettan™ DIGE Systems
Marke:  Cytiva 28-9374-52
378.98 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10636555
  • 437.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Kit: 2 X 125 ml Anodenpuffer; 4 x 125 ml Kathodenpuffer; 12 Röhrchen Agarose-Dichtungslösung
Beschreibung
Beschreibung
  • Der DIGE Gel-Lauf mit dem DIGE-Puffer-Kit führt zu Punktkarten mit Reproduzierbarkeit im Vergleich zu Polyacrylamid-Gelen aus Homecast, wodurch die technischen Unterschiede zwischen den Gelen reduziert werden
  • Gebrauchsfertig
  • Gewährleistet lange Haltbarkeit
  • Macht die Herstellung von Puffern, Fertiggelen und Glasplatten überflüssig
  • Bietet Qualität und Leistung des Laemmli-Systems mit Reproduzierbarkeit, Komfort und Zeitersparnis
DIGE Gel
  • Sollte zusammen mit dem DIGE-Puffer-Kit verwendet werden
  • 12.5 %iges niedrig fluoreszierendes vorgefertigtes Polyacrylamid-Gel
  • Gussstück in niedrig fluoreszierender Glaskassette, entwickelt für die Second Dimension 2-D-Elektrophorese
  • Fest
  • Maße: 255 x 196 x 1 mm (10 x 7.7 x 0.03 in.)
DIGE-Puffer-Kit
  • Entwickelt für Zwei-Puffer-System, mit dem bis zu zwölf DIGE Gels gleichzeitig laufen können
  • Enthält die Menge an Reagenzien, die für einen einzigen Durchlauf mit bis zu 12 DIGE-Gels benötigt wird
  • Flüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
290 °C
Blau
Fest und flüssig
Laufpuffer und Dichtungslösung für die Befestigung von immobiline™ DryStrip Gelen (ipg-Streifen) an der Oberseite von Polyacrylamid-Gelen, Anodenpuffer, Kathodenpuffer, 12 Röhrchen mit Agarose-Dichtungslösung
92,09472
2 bis 8 °C
Extra entwickelt für Zwei-Puffer-System, mit dem bis zu zwölf DIGE Gele gleichzeitig laufen können
DIGE-Gel und -Puffer-Kit
Zur differenziellen Proteinanalyse
18 °C
1 Kit: 2 x 125 ml Anodenpuffer; 4 x 125 ml Kathodenpuffer; 12 Röhrchen Agarose Versiegelungslösung