Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Keimzahlagar (Standardmethoden-Agar)
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackungsart:
Eimer
Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Beschreibung
Plate-Count-Agar, das bei der Zählung von Bakterien in Wasser, Abwasser, Lebensmitteln und Milchprodukten zum Einsatz kommt. Gemäß Rezeptur der American Public Health Association (APHA) hergestellt. Wird zum Erhalt von Plattenzählwerten für Milch und andere Milchprodukte empfohlen und lässt sich auch zur Bestimmung der hygienischen Qualität von Lebensmitteln, Wasser und anderen Materialien einsetzen. Jede Charge dehydrierter Mediumbasis wird dem APHA-Qualitätstest unterzogen.
- Gute Kulturreaktion auf Lactobacillus johnsonii 11506 und Staphylococcus aureus 25923.
- Casein-Enzymverdau stellt Aminosäuren und andere komplexe stickstoffhaltige Substanzen bereit.
- Hefeextrakt liefert in erster Linie die B-Komplex-Vitamine.
- Dextrose ist eine Energiequelle.
- pH-Wert (2.35 %-Lösung, 25 °C): 7.0 ± 0.2
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW, USDA, APHA |
| Farbe | Beige |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 30 °C |
| Form | Dehydrierter Feststoff |
| Medientyp | Agar für Zählplatten |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Casein 5 g/l, Hefeextrakt 2,5 g/l, Dextrose 1 g/l, Agar 15 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Gewinnung von mikrobiellen Plattenauszählungen von Milch und Milchprodukten, Nahrungsmitteln, Wasser und anderen hygienerelevanten Materialien |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |