Learn More
BD Difco™ Nährbouillon
Artikelnummer. 10679125
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10679125
Marke: BD 234000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Universalmedium für die Kultivierung von Mikroorganismen mit nicht anspruchsvollen Nährstoffanforderungen
  • Dehydriert
  • Nährbouillon
  • Allgemein
  • 500 g (1 Stück)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Nährbouillon
Form Dehydriert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Universalmedium für die Kultivierung von Mikroorganismen mit nicht anspruchsvollen Nährstoffanforderungen
Menge 500 g