Learn More
BD 100GR Nikotinsäure/nikoinamid-Test Medium .
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Beschreibung
Niacin-Assay-Medium ist ein dehydriertes Medium, das frei von Nicotinsäure und seinen Analoga ist, aber alle anderen Nährstoffe und Vitamine enthält, die für die Kultivierung von L. plantarum ATCC™ 8014 notwendig sind. Die Zugabe von Nicotinsäure oder seinen Analoga in festgelegten zunehmenden Konzentrationen ergibt eine Wachstumsreaktion, die turbidimetrisch oder titrimetrisch gemessen werden kann.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weißlich |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Niacin-Assay-Medium |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung der Niacinkonzentration mittels mikrobiologischer Assay-Methode |
| Menge | 100 g |