Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Trypton-Soja-Agar (Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar)
Verwenden Sie Trockenmedien für die Isolierung, den Nachweis und die Kultivierung einer Vielzahl von Mikroorganismen. BD Difco™ Trockenkulturmedien: Trypton-Soja-Agar (Casein-Soja-Pepton-Agar) in Trockenkultur ermöglicht Laboranten und Biotechnologen eine einfache Handhabung.
Brand: BD 236930
This item is not returnable.
View return policy
Description
Anwendungen:
- Zur Kultivierung und Isolierung einer Vielzahl von Organismen mit oder ohne Blut verwendet
- Wird für Sterilitätstests verwendet
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP
Specifications
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP | |
Dehydriert | |
Agar | |
Isolierung und Züchtung von nicht-anspruchsvollen und anspruchsvollen Mikroorganismen | |
10 kg |
2°bis 30 °C | |
Trypton-Soja-Agar | |
Pankreatischer Verdau von Casein 15 g/l, papainischer Verdau von Sojabohnenmehl 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 15 g/l | |
Eimer |