Learn More
BD Difco™ Columbia-Agar mit 5 % Schafsblut
Artikelnummer. 12800723
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Für die Isolierung und Kultivierung von nicht-anspruchsvollen und anspruchsvollen Mikroorganismen
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 12800723
Marke: BD 254005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Empfohlen bei der Verarbeitung klinischer Proben für ungewöhnliche Organismen. BD™ BBL™ Columbia-Agar mit 5 % Schafblut ist ein sehr nahrhaftes Allzweck-Medium für die Isolierung und Kultivierung nicht anspruchsvoller und anspruchsvoller Mikroorganismen aus klinischen Proben.
Columbia-Agar mit 5 % Schafblut ist ein allgemeines angereichertes primäres Universal-Isolierungsmedium, das das Wachstum aller klinisch signifikanten und fakultativen anaeroben Organismen ermöglicht. Es wird bei der Verarbeitung klinischer Proben für unübliche Organismen empfohlen und dient als Grundlage für bluthaltige Medien und selektive Medienrezepturen, bei denen verschiedene Kombinationen antimikrobieller Mitteln zum Einsatz kommen.
Die überlegenen wachstumsfördernden Eigenschaften von Columbia-Agar mit 5 % Schafblut beruhen auf der Kombination von zwei Peptonen und Hefeextrakt als Lieferant von B-Komplexvitaminen. Maisstärke dient zur Aufnahme toxischer Nebenprodukte in der Probe und ist eine Energiequelle für Organismen mit Alphaamylasen. Schafblut ermöglicht den Nachweis hämolytischer Reaktionen und liefert den X-Faktor (Häme), der für das Wachstum vieler pathogener Arten erforderlich ist.
  • Kolonien sind meist größer und das Wachstum ist üppiger als auf Medien mit anderen Blut-Agar-Basen.
  • Wird in MIQ-Standards und anderen Diagnosehandbüchern als primäres Isolationsmedium empfohlen.
  • In vielen europäischen Ländern hat sich dieses Medium zu dem am häufigsten verwendeten primären Isolationsmedium für klinische Proben entwickelt.
  • Gute Kulturreaktion auf Streptococcus pyogenes 19615, Streptococcus pneumoniae 6305, Staphylococcus aureus 25923 und Escherichia coli 25922
  • pH-Wert (25 °C): 7.3 ± 0.2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bis zur Verwendung im Dunkeln bei 2–8 °C in der Originalverpackung aufbewahren.
Format 90 mm-Stacker™-Platten
Medientyp Fertigprodukte
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Pankreas-Verdau von Casein 12.0 g/l, Peptic-Verdau von tierischem Gewebe 5.0 g/l, Hefeextrakt 3.0 g/l, Rindfleischextrakt 3.0 g/l, Maisstärke 1.0 g/l, Natriumchlorid 5.0 g/l, Agar 13.5 g/l, Schafblut (defibriert) 5 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Isolierung und Kultivierung von nicht-anspruchsvollen und anspruchsvollen Mikroorganismen
Menge Je 20