Learn More
Dimethylzinndichlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394839
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Used as organic intermediates and active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 866-55-7
Summenformel C4H10Cl2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 247.734
MDL-Nummer MFCD00013609
InChI-Schlüssel YFAXVVMIXZAKSR-UHFFFAOYSA-L
Synonym diethyltin dichloride, diethyldichlorotin, diethyltindichloride, dichlorodiethyltin, diethyldichlorostannane, tin, dichlorodiethyl, stannane, dichlorodiethyl, diethyltin chloride, tin, diethyl-, dichloride, unii-pga900d045
PubChem CID 91491
IUPAC-Name Dichloro(diethyl)stannan
SMILES CC[Sn](CC)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyltin dichloride
Schmelzpunkt 84°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 220°C
Strukturformel (C2H5)2SnCl2
Menge 0.5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Partly soluble in water((0.023g/L) (25°C),Calc).
Formelmasse 247.72
Physikalische Form kristallin