Learn More
Diethylgermaniumdichlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397778
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11397778
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 034108.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Als Zwischenprodukt
As an intermediate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13314-52-8
Summenformel C4H14Cl2Ge
Molekulargewicht (g/mol) 205.69
MDL-Nummer MFCD00013589
InChI-Schlüssel FVUWAWRMMUJVGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylgermanium dichloride, diethyldichlorogermane, diethyldichlorogermanium, dichloro diethyl germane, germane,dichlorodiethyl, acmc-1c1bs, diethylgermanium chloride, dichlorodiethylgermane
PubChem CID 83334
IUPAC-Name Dichlor(diethyl)german
SMILES Cl.Cl.CC[GeH2]CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylgermanium dichloride
Schmelzpunkt -37°C
Farbe Farblos
Dichte 1.372 g/mL
Siedepunkt 175°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.471
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water and NH3; Soluble in organic solvents
Formelmasse 201.64
Physikalische Form Flüssigkeit