Learn More
Bis-(2-aminoethyl)-amin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418873
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Diethylenetriamine is used as a solvent for plastics, dyes and in chemical synthesis. It serves as a curing agent for epoxy-resins. As a tridentate ligand, it form complexes such as Co(dien)(NO2)3 in coordination chemistry. It is also used as a fuel additive. It reacts with fatty acid resulting in the formation of amidoamines, which are used as corrosion inhibitors in the petroleum industry. It is associated with unsymmetrical dimethylhydrazine to prepare hydyne, which is a propellant for liquid-fuel rockets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylenetriamin wird als Lösungsmittel für Kunststoffe, Farbstoffe und in der chemischen Synthese verwendet. Es dient als Härtemittel für Epoxidharze. Als Tridentatligand bildet es Komplexe wie Co(dien)(NO2)3 in der Koordinationschemie. Es wird auch als Kraftstoffzusatz verwendet. Es reagiert mit Fettsäure, was zur Bildung von Amidoaminen führt, die in der Mineralölindustrie als Korrosionshemmer eingesetzt werden. Es ist mit unsymmetrischem Dimethylhydrazin zur Vorbereitung von Hydyne verbunden, einem Treibmittel für Flüssigbrennstoffraketen.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Ethanol. Nicht mischbar mit Ether.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Kupfer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-40-0
Summenformel C4H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 103.17
MDL-Nummer MFCD00008171
InChI-Schlüssel RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine
PubChem CID 8111
ChEBI CHEBI:30629
IUPAC-Name N'-(2-Aminoethyl)ethan-1,2-diamin
SMILES NCCNCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylenetriamine
Schmelzpunkt -40°C
Dichte 0.952
Siedepunkt 200°C to 204°C
Flammpunkt 94°C (201°F)
Geruch Ammonia-like
Strukturformel H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2
Brechungsindex 1.483
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2079
Beilstein 605314
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and ethanol. Immiscible with ether.
Formelmasse 103.17
Reinheit (%) 99%