Learn More
Diethyldithiocarbaminsäure, Silbersalz, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10351261
Diethyldithiocarbaminsäure, Silbersalz, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10351261
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10351261
Marke: Thermo Scientific Acros 419330100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1470-61-7
Summenformel C5H10AgNS2
Molekulargewicht (g/mol) 256.13
MDL-Nummer MFCD00004929
InChI-Schlüssel NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
PubChem CID 3034078
IUPAC-Name Silber;N,N-diethylcarbamodithioat
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyldithiocarbamic acid, silver salt
Schmelzpunkt 172.0°C to 175.0°C
Farbe Khaki
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)2NCS2Ag
Menge 10 g
Beilstein 04,121
Löslichkeitsinformationen (in Pyridine) Passes test
Formelmasse 256.13
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Formloses Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468622 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number419330100,419330250,419331000
ChargennummerA0457224 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number,419330100,419330250
ChargennummerA0464877 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2024 Catalog Number419330100,419330250,419331000
ChargennummerA0457224 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2023 Catalog Number419330100,419330250,419331000
ChargennummerA0392756 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number419330100,419330250,419331000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyldithiocarbamic acid, silver salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Diethyldithiocarbaminsäure, Silbersalz, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals >