Learn More
Diethylamino-Schwefeltrifluorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10206610
Diethylamino-Schwefeltrifluorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10206610
5 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10206610
Marke: Thermo Scientific Acros 216110050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38078-09-0
Summenformel C4H10F3NS
Molekulargewicht (g/mol) 161.18
MDL-Nummer MFCD00000363
InChI-Schlüssel CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylaminosulfur trifluoride, dast, diethylaminosulphur trifluoride, diethylamino sulfur trifluoride, diethylaminosulfurtrifluoride, diethylaminosulphurtrifluoride, diethylamino sulphur trifluoride, unii-78622bv6ij, sulfur, n-ethylethanaminato trifluoro-, t-4Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 123472
IUPAC-Name N-Ethyl-N-(trifluor-$l^{4}-sulfanyl)ethanamin
SMILES CCN(CC)S(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylaminosulfur trifluoride
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.3160g/mL
Siedepunkt 30.0°C to 32.0°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt 23°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (C2H5)2NSF3
Brechungsindex 1.4100 to 1.4160
Menge 5 g
Fieser 06,183; 10,142; 12,183; 13,110; 16,128
Merck Index 15, 3124
Relative Dichte 1.316
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in benzene,thf,ether,diglyme and,dichloroethylene
Formelmasse 161.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Rauchende Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0439038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number216111000,216110250,216110050
ChargennummerA0445827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number216111000,216110250,216110050
ChargennummerA0393621 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number216111000,216110250,216110050
ChargennummerA0413061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number216111000,216110250,216110050
ChargennummerA0405027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number216111000,216110250,216110050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylaminosulfur trifluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische Typ B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H241-Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Diethylamino-Schwefeltrifluorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >