Learn More
Diethylamin Hydrochlorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
19.60 € - 417.08 €
Chemische Identifikatoren
CAS 660-68-4
MDL-Nummer MFCD00012499
InChI-Schlüssel HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylamine hydrochloride, diethylammonium chloride, diethyl amine hydrochloride, n-ethylethanamine hydrochloride, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride, unii-ze9v3g1135, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride 1:1, diethylaminehydrochloride, diethylamine hcl, diethyl amine hcl
PubChem CID 10197650
IUPAC-Name N-Ethylethanamin;hydrochlorid
SMILES CCNCC.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10592551
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
155891000
100 g Kunststoffflasche
19.60 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10001720
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
155895000
500 g Kunststoffflasche
45.73 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10387850
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
155890010
1 kg Kunststoffflasche
82.41 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
13458378
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
155890051
5 kg Plastikeimer
417.08 €
5 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
660-68-4
HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
10197650
CCNCC.Cl
MFCD00012499
diethylamine hydrochloride, diethylammonium chloride, diethyl amine hydrochloride, n-ethylethanamine hydrochloride, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride, unii-ze9v3g1135, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride 1:1, diethylaminehydrochloride, diethylamine hcl, diethyl amine hcl
N-Ethylethanamin;hydrochlorid
Spezifikation
Diethylamine hydrochloride
660-68-4
Weiß
Authentic
C4H12ClN
MFCD00012499
HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
N-Ethylethanamin;hydrochlorid
10197650
≥98.5%
99%
227°C to 230°C
1% max.
99%
(C2H5)2NH·HCl
diethylamine hydrochloride, diethylammonium chloride, diethyl amine hydrochloride, n-ethylethanamine hydrochloride, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride, unii-ze9v3g1135, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride 1:1, diethylaminehydrochloride, diethylamine hcl, diethyl amine hcl
CCNCC.Cl
109.597
109.6
Crystalline Powder or Crystals
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 211-541-9
missing translation for 'rtecsNumber' : IA3084000
missing translation for 'tsca' : TSCA