Learn More
Diethylamin, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11324499
Diethylamin, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324499
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11324499
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11716.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Diethylamin wird als Korrosionshemmer verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Gummi, Harzen, Farbstoffen und Pharmazeutika verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Diethylamin wird als Korrosionshemmer verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Gummi, Harzen, Farbstoffen und Pharmazeutika verwendet. Es wird auch zum Kochen von Lysergsäurediethylamid (LSD) verwendet und wird von der Drug Enforcement Administration (DEA) streng überwacht.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Äther, Chloroform und Kohlenstoffterachlorid.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-89-7
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.14
MDL-Nummer MFCD00009032
InChI-Schlüssel HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
PubChem CID 8021
ChEBI CHEBI:85259
SMILES CCNCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylamine
Schmelzpunkt °C to 50°C
Dichte 0.706
Siedepunkt 54°C to 55°C
Flammpunkt -28°C (-18°F)
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Brechungsindex 1.385
Menge 100 mL
Beilstein 605268
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,chloroform and carbon terachloride.
IUPAC-Name N-Ethylethanamin
Formelmasse 73.14
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM20L012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2025 Catalog NumberA11716.AP,A11716.AE,A11716.0F
ChargennummerM20L011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2025 Catalog NumberA11716.AP,A11716.AE,A11716.0F
ChargennummerS17G035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog NumberA11716.AP,A11716.AE,A11716.0F
ChargennummerW03K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2024 Catalog NumberA11716.AP,A11716.AE,A11716.0F
ChargennummerA0462543 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog NumberA11716.AP,A11716.AE,A11716.0F
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Diethylamine
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Diethylamin, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals >