missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethylsulfat, 98%, Thermo Scientific Chemicals

23.42 € - 61.10 €

Chemische Identifikatoren

CAS 64-67-5
Summenformel C4H10O4S
Molekulargewicht (g/mol) 154.18
MDL-Nummer MFCD00009099
InChI-Schlüssel DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfuric acid, diethyl ester, diethyl sulphate, diethylsulfate, diaethylsulfat, sulfuric acid diethyl ester, diethyl tetraoxosulfate, diaethylsulfat german, unii-k0fo4vfa7i, des van, diethylester kyseliny sirove
PubChem CID 6163
ChEBI CHEBI:34699
IUPAC-Name Diethylsulfat
SMILES CCOS(=O)(=O)OCC
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11309095
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14291.AE
100 mL
23.42 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11319095
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14291.AP
500 mL
61.10 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

64-67-5
154.18
DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
6163
Diethylsulfat
C4H10O4S
MFCD00009099
sulfuric acid, diethyl ester, diethyl sulphate, diethylsulfate, diaethylsulfat, sulfuric acid diethyl ester, diethyl tetraoxosulfate, diaethylsulfat german, unii-k0fo4vfa7i, des van, diethylester kyseliny sirove
CHEBI:34699
CCOS(=O)(=O)OCC

Spezifikation

Diethyl sulfate
-25°C
208°C (decomposition)
C4H10O4S
MFCD00009099
1209714
sulfuric acid, diethyl ester, diethyl sulphate, diethylsulfate, diaethylsulfat, sulfuric acid diethyl ester, diethyl tetraoxosulfate, diaethylsulfat german, unii-k0fo4vfa7i, des van, diethylester kyseliny sirove
CCOS(=O)(=O)OCC
154.18
CHEBI:34699
98%
64-67-5
1.177
104°C (219°F)
1.4005
UN1594
14,3130
DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
Diethylsulfat
6163
154.19
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

GHS H-Satz
H340-H350-H314-H302-H312-H332
Kann genetische Defekte verursachen.
Kann Krebs erzeugen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c

H302+H332-H311-H314-H335-H340-H350

missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:DIETHYLSULFAT

missing translation for 'einecsNumber' : 200-589-6

missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WS7875000

missing translation for 'tsca' : Ja

Recommended Storage : Umgebungstemperaturen

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt