Learn More
Diethylphenylorthoformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 g
50 g
250 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Diethyl phenyl orthoformate |
Schmelzpunkt | -26°C |
Dichte | 1.015 |
Siedepunkt | 103°C to 104°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | 65°C (149°F) |
Brechungsindex | 1.4795 |
Menge | 50 g |
Beilstein | 1872634 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 196.25 |
Show More |