Learn More
Diethylisobutylmalonate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl isobutylmalonate |
Dichte | 0.97 |
Siedepunkt | 225°C |
Flammpunkt | >100°C (212°F) |
Brechungsindex | 1.422 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1103030 |
Formelmasse | 216.28 |
Reinheit (%) | 98% |