missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethylether, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99.8 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
4 x 5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
ACS ALLZWECKLÖSUNGSMITTEL
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Variationen und verringern Probleme, die auf eine Kontamination mit Lösungsmitteln zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden gemäß den allgemeinen ACS-Spezifikationen für die Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethylether |
| Schmelzpunkt | -116 °C |
| Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Aussehen | Flüssig |
| Dichte | 0.706 g/ml bei 25 °C |
| Siedepunkt | 34.6 °C |
| Menge | 4 x 5 l |
| Explosionsgrenze | 0.365 |
| Flammpunkt | −40 °C (−40 °F) |
| Zündpunkt | 320 °F |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diethyl ether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur