missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethylether, Puriss., Honeywell

Artikelnummer. 15642460
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
25 l
135 kg
240 l
Packungsgröße:
1 Liter
135 Kilogramm
2.50 Liter
240 Liter
25 Liter
5 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15642460

Marke: Honeywell Riedel-de Haën 24004240L

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diethylether, Ethylether, Diethyloxid, Ethyloxid, Äther, Betäubungsether, 3-Oxapentan, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Diethylether
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP
Dichte 0.706 g/ml bei 25 °C
Menge 240 l
Explosionsgrenze 0.365
Flammpunkt −40 °C (−40 °F)
Zündpunkt 320 °F
Strukturformel (CH3CH2)2O
UN-Nummer 1155
Beilstein 1696894
Formelmasse 74.12 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)
Güte puriss.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt