Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Weit verbreitet als Lösungsmittel in der organischen Synthese und bei der Herstellung von Grignard-Reagenzien.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 038990.K2
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11329057
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
It is a widely used as a solvent in organic synthesis, and in the preparation of Grignard reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Diethyl ether
60-29-7
34.6°C
-45°C (-49°F)
99%
MFCD00011646
Immiscible with water,miscible with alcohol.
CCOCC
74.12
CHEBI:35702
HPLC
°C to 116°C
0.713 g/mL
1 L
Flüssig
C4H10O
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Ethoxyethan
3283
74.12