Learn More
Diethylether-d{10}, 99 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399967
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Ampullen, vorgeritzt
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl ether-d{10}
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,82 g/mL
Flammpunkt −40 °C (−40 °F)
Geruch Ether-like
Verpackung Ampullen, vorgeritzt
Menge 1 g
CAS 2679-89-2
Schmelzpunkt -116 °C
Siedepunkt 33°bis 34 °C
Summenformel C4H10O
Strukturformel (C2D5)2O
MDL-Nummer MFCD00062316
UN-Nummer UN1155
Synonym ether-d10, diethyl ether-d10, 2,2'-oxybis 2h5 ethane, diethylether-d10, di ethyl-d5 ether, ether-d10, 99 atom % d, 2,2/'-oxybis 2h5 ethane, diethyl ether-d isotopic, 1-2 h? ethoxy 2 h? ethane, 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy ethane
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-MWUKXHIBSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name 1-[(1,1,2,2,2-²H₅)ethoxy](²H₅)ethan
Molekulargewicht (g/mol) 84.18
PubChem CID 2723765
Formelmasse 84.19
Reinheit (%) 99%