Learn More
Diethylether, für die HPLC, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl ether |
Schmelzpunkt | -116.0°C |
Namenshinweis | Stabilized |
Extinktion | 0.009 max. at 400nm, 0.022 max. at 280nm, 0.046 max. at 270nm, 0.097 max. at 250nm, 0.301 max. at 230nm, 0.523 max. at 210nm, 1 (1 cm cell vs water) at 208nm |
Azidität | 0.0002 meq/g max. |
Alkalinität | 0.0002 meq/g max. |
Dichte | 0.7140g/mL |
Siedepunkt | 34.6°C |
Menge | 2.5 L |
Flammpunkt | −45°C |