Learn More
Diethylether, ≥99 %, wasserfrei, mit BHT stabilisiert, für die ACS-Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10351491
Diethylether, ≥99 %, wasserfrei, mit BHT stabilisiert, für die ACS-Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10351491
2.5 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Artikelnummer. 10351491
Marke: Thermo Scientific Acros 410060025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl ether
Schmelzpunkt -116.0°C
Namenshinweis Anhydrous, stabilized with BHT
Dichte 0.7140g/mL
Siedepunkt 34.6°C
Menge 2.5 kg
Flammpunkt −45°C
Verpackung Metallfass
Brechungsindex 1.3510 to 1.3530
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Relative Dichte 0.714
Titrierbare Säure 0.0002 meq/g max
Strukturformel (CH3CH2)2O
Viskosität 0.2448 mPa.s (20°C)
Beilstein 01,314
Fieser 11,3762
Merck Index 15,3861
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99+%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469315 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number410065000,410060025
ChargennummerA0423898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog Number410065000,410060025
ChargennummerA0454454 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number410065000,410060025
ChargennummerA0450697 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number410065000,410060025
ChargennummerA0401781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number410065000,410060025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl ether
Name des Produkts
Diethylether, ≥99 %, wasserfrei, mit BHT stabilisiert, für die ACS-Analyse, Thermo Scientific Chemicals >