Learn More
Diethylether, 99.5 %, ExtraDry, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 l
2.5 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethylether |
Schmelzpunkt | -116.0 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.7140 g/ml |
Siedepunkt | 34.6 °C |
Menge | 1 l |
Flammpunkt | −45 °C |
Physikalische Form | Flüssig |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Wasser <50 pm |
Brechungsindex | 1.3510 bis 1.3530 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diethyl ether
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.