Learn More
Diethylcarbonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404094
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Diethyl carbonate is esters, beta-enamino esters, carbamates and unsymmetrical alkyl carbonates. It is an active component of electrolytes used in lithium which is used as a solvent for cellulose ethers, nitro cellulose, natural and synthetic resin and in erythromycin intramuscular injections. It is also used in the synthesis of 3-ethyl-4-methyl-5-phenyl-3H-oxazol-2-one, phenobarbital, pyrethrum batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylcarbonat ist Ester, Beta-Enaminoester, Carbamat und unsymmetrisches Alkylcarbonat. Aktiver Bestandteil von Elektrolyten, die in Lithium verwendet werden, und als Lösungsmittel für Zelluloseether, Nitrocellulose, Natur- und Kunstharz und für intramuskuläre Erythromycin-Injektionen. Wird zudem für die Synthese von 3-Ethyl-4-methyl-5-phenyl-3H-oxazol-2-on, Phenobarbital, Pyrethrum-Batterien verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Diehtylether, Ethanol und Chloroform, nicht mischbar mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht verträglich mit starken Säuren, Oxidationsmitteln, starken Basen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-58-8
Summenformel C5H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 118.13
MDL-Nummer MFCD00009107
InChI-Schlüssel OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
PubChem CID 7766
IUPAC-Name Diethylcarbonat
SMILES CCOC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl carbonate
Schmelzpunkt -43°C
Dichte 0.975
Siedepunkt 126°C to 128°C
Flammpunkt 31°C (87°F)
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.3845
Menge 10,000 mL
UN-Nummer UN2366
Beilstein 956591
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3780
Löslichkeitsinformationen Miscible with diehtyl ether,ethanol and chloroform.Immiscible with water.
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit