Learn More
Diethylacetamidomalonat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10766521
Diethylacetamidomalonat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10766521
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10766521
Marke: Thermo Scientific Acros 113935000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1068-90-2
Summenformel C9H15NO5
Molekulargewicht (g/mol) 217.22
MDL-Nummer MFCD00009146
InChI-Schlüssel ISOLMABRZPQKOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl acetamidomalonate, diethyl 2-acetamidomalonate, diethyl acetaminomalonate, diethyl acetylaminomalonate, acetamidomalonic acid diethyl ester, 2-acetylaminomalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-acetamidopropanedioate, diethyl acetylamino malonate, propanedioic acid, acetylamino-, diethyl ester, acetylamino propanedioic acid diethyl esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14041
IUPAC-Name Diethyl-2-acetamidopropandioat
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl acetamidomalonate
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 94°C to 97°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 185°C (20.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C2H5O2CCH(NHCOCH3)CO2C2H5
Menge 500 g
Beilstein 04, II, 891
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 217.22
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0424452 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number
ChargennummerA0386828 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0447329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2022 Catalog Number
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl acetamidomalonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Diethylacetamidomalonat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >