Learn More
Diethyl12 -mercaptododecylphosphonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl 12-mercaptododecylphosphonate |
Strukturformel | HS(CH2)12P(O)(OCH2CH3)2 |
Brechungsindex | 1.4610-1.4650 |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Formelmasse | 338.49 |
Reinheit (%) | 95% |