Learn More
Diethyl1-Octylphosphonat,98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl 1-octylphosphonate |
Dichte | 0.953 |
Siedepunkt | 88°C to 89°C (0.1 mmHg) |
Brechungsindex | 1.434 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1778018 |
Formelmasse | 250.32 |
Reinheit (%) | ≥98% |