Learn More
Diethyl1,3-Acetondicarboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl 1, 3-acetonedicarboxylate |
Namenshinweis | 95% |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.1120g/mL |
Siedepunkt | 250.0°C |
Flammpunkt | 86°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C2H5O2CCH2COCH2CO2C2H5 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diethyl 1,3-acetonedicarboxylate