Learn More
Dicyclohexylzinndibromid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11375039
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2954-94-1
Summenformel C12H22Br2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 444.826
MDL-Nummer MFCD00015370
InChI-Schlüssel RHFTTZVNBAHQBF-UHFFFAOYSA-L
Synonym dicyclohexyltin dibromide, stannane, dibromodicyclohexyl, dibromo dicyclohexyl stannane, dicyclohexyltindibromide, stannane,dibromodicyclohexyl
PubChem CID 97477
IUPAC-Name Dibrom(dicyclohexyl)stannan
SMILES C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclohexyltin dibromide
Schmelzpunkt 58°C to 64°C
Farbe Weiß
Siedepunkt ∼150°C (0.3mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3146
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 444.82
Physikalische Form kristallin