Learn More
Dicyclohexylamin, ≥99,5 % (GC), Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Honeywells hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dicyclohexylamine |
Schmelzpunkt | -2°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.912g/mL at 20°C |
Siedepunkt | 117°C to 120°C |
Flammpunkt | 96°C (204.8°F) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (C6H11)2NH |
Brechungsindex | n20/D 1.484 |
Menge | 500 mL |