Learn More
Dicyandiamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384509
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2500 g
Dicyandiamide is used in the synthesis of barbiturates. It is used as a stabilizer of ammonium dinitramide melt. It is used as hardener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dicyandiamid wird bei der Synthese von Barbituraten verwendet. Es wird als Stabilisator der Ammoniumdinitramid-Schmelze verwendet. Es wird als Härter verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (32g/l ) bei 20° C
Hinweise
Lagerung bei 2-8° C. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, Ammoniumnitrat, Kaliumchloraten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 461-58-5
Summenformel C2H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 84.08
MDL-Nummer MFCD00008066
InChI-Schlüssel QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyandiamide, cyanoguanidine, dicyanodiamide, 1-cyanoguanidine, n-cyanoguanidine, guanidine, cyano, pyroset do, dicyandiamido, epicure dicy 7, dicyandiamin
PubChem CID 10005
IUPAC-Name 2-Cyanoguanidin
SMILES NC(N)=NC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyandiamide
Schmelzpunkt 208°C to 211°C
Dichte 1.4
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 605637
Merck Index 14,3092
Löslichkeitsinformationen Soluble in Water (32g/L ) at 20°C
Formelmasse 84.08
Reinheit (%) 99%