Learn More
Dicobalt-octacarbonyl, 95 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10687431
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10210-68-1
Summenformel C8Co2O8
Molekulargewicht (g/mol) 341.95
MDL-Nummer MFCD00016024
Synonym carbon monoxide; cobalt 2+, dicobalt octacarbonyl stabilised with hexane, cobalt carbonyl, moistened with hexane hexane co
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicobalt octacarbonyl
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 51.0°C to 52.0°C
Farbe Orange-rot bis rot
Dichte 1.8100g/mL
Flammpunkt −13°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Co2(CO)8
Menge 5 g
Merck Index 15,3095
Relative Dichte 1.81
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and carbon disulfide
Stabilisator 5% max. hexane
Formelmasse 341.95
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalle oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dicobalt octacarbonyl, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
Sicherheitshinweis
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.