Learn More
Dichlorphenylboran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dichlorophenylborane |
Schmelzpunkt | 7.0°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.2200g/mL |
Siedepunkt | 175.0°C |
Flammpunkt | −14°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (ex Cl) (Argentometry) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C6H5BCl2 |