Learn More
Dichlormethan, ≥99.8 %, für die Rückstandsanalyse, Distol™, mit Amylen stabilisiert, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10132140
Dichlormethan, ≥99.8 %, für die Rückstandsanalyse, Distol™, mit Amylen stabilisiert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10132140
1 l, Flasche aus Braunglas
Click to view available options
1 l, Flasche aus Braunglas
Artikelnummer. 10132140
Marke: Fisher Chemical D/1853/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Schmelzpunkt -97 °C
CAS 75-09-2
Farbe Farblos
Siedepunkt 39°C
Menge 1 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Summenformel CH2Cl2
MDL-Nummer MFCD00000881
Dampfdruck 350mbar at 20°C
Viskosität 0.43 mPaS at 20°C
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
IUPAC-Name Dichlormethan
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Formelmasse 84.93g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlormethan, ≥99.8 %, für die Rückstandsanalyse, Distol™, mit Amylen stabilisiert, Fisher Chemical >