Learn More
Dichlormethan-d2, für die NMR-Spektroskopie, in 0.75 ml-Ampullen, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10628411
Dichlormethan-d2, für die NMR-Spektroskopie, in 0.75 ml-Ampullen, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10628411
10 x 0,75 ml, Ampulle
Click to view available options
Menge:
10 x 0,75 ml
Verpackung:
Ampulle
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10628411
Marke: Thermo Scientific Acros 320720075
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane-d2
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.8 atom % D
Dichte 1,3600g/mL
Deuterium (D) Min. 99,75 %
Verpackung Ampulle
Brechungsindex 1.4218
Wasser Max. 0,02% (coulometrisch)
Menge 10 x 0,75 ml
CAS 1665-00-5
Schmelzpunkt -97,0 °C
Siedepunkt 40,0 °C
Summenformel CH2Cl2
Strukturformel CD2Cl2
MDL-Nummer MFCD00000882
UN-Nummer 1593
Beilstein 01, IV, 39
Synonym dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
SMILES C(Cl)Cl
IUPAC-Name Dichlor(dideuterio)methan
Molekulargewicht (g/mol) 86.939
PubChem CID 160586
Formelmasse 86.95
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465198 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/09/2024 Catalog Number320720075
ChargennummerA0460277 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2024 Catalog Number320720075
ChargennummerA0456372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2023 Catalog Number320720075
ChargennummerA0402518 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number320720075
ChargennummerA0399100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number320720075
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane-d2
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlormethan-d2, für die NMR-Spektroskopie, in 0.75 ml-Ampullen, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >