Learn More
Dichlormethan, ≥99 %, mit ca. 50 ppm Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416790
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Dichloromethane is employed in pharmaceutical applications. Its utilization is as a solvent in manufacturing of fine chemicals, drugs, drug intermediates and pharmaceuticals, and also in food engineering. It is the solvent of choice for caffeine extraction. It is employed as a solvent and paint remover, and as a blowing agent for polyurethane foams. It is useful for the fraction of flash pyrolysis oil and for the extraction of benzo-15-crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dichlormethan wird in pharmazeutischen Anwendungen eingesetzt. Wird als Lösungsmittel bei der Herstellung von Feinchemikalien, End- und Zwischenprodukte für Arzneimittel und Pharmazeutika sowie in der Lebensmitteltechnik verwendet. Lösungsmittel der Wahl für die Koffeinextraktion. Findet Anwendung als Lösungsmittel- und Farbentferner sowie als Treibmittel für Polyurethanschaum. Nützlich für die Fraktionierung von Öl mittels Flash-Pyrolyse und die Extraktion von Benzo-15-crown-5.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethylacetat, Alkohol, Hexan, Methanol, Diethylether, n-Octanol, Aceton Benzol, Kohlenstofftetrachlorid, Diethylether und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen in einem kühlen und gut belüfteten Bereich aufbewahren. Nicht kompatibel mit Alkalimetallen, Aluminium, starken Oxidationsmitteln, Basen, Aminen, Magnesium, starken Säuren, starken Basen und Vinylverbindungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-09-2
Summenformel CH2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
MDL-Nummer MFCD00000881
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-Name Dichlormethan
SMILES ClCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane
Schmelzpunkt -95°C
Namenshinweis stabilized with ca. 50ppm amylene
Dichte 1.325
Siedepunkt 39°C to 40°C
Menge 2500 mL
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.4244
UN-Nummer UN1593
Beilstein 1730800
Merck Index 14,6063
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Formelmasse 84.93
Reinheit (%) ≥99%