Learn More
Dichlormethan, 99.9 %, extra trocken, stabilisiert, AcroSeal™, Packung mit 4 x 25 ml-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12307083
Dichlormethan, 99.9 %, extra trocken, stabilisiert, AcroSeal™, Packung mit 4 x 25 ml-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12307083
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
Artikelnummer. 12307083
Marke: Thermo Scientific Acros 448371000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloromethane
Schmelzpunkt -97.0°C
CAS 75-09-2, 513-35-9
Farbe Farblos
Dichte 1.3250g/mL
Siedepunkt 39.0°C to 40.0°C
Menge 100 mL
Infrarotspektrum Echt
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Water <30ppm
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Rückstand nach Verdampfung 0.0005 % max.
Relative Dichte 1.325
Summenformel CH2Cl2
Strukturformel CH2Cl2
MDL-Nummer MFCD00000881
Viskosität 0.43 mPa.s (20°C)
Wasser 0.003% Max. (Coulometric)
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
IUPAC-Name Dichlormethan
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Formelmasse 84.93
Reinheit (%) 99.9%
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichlormethan, 99.9 %, extra trocken, stabilisiert, AcroSeal™, Packung mit 4 x 25 ml-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals >