Learn More
Dichlormethan, 99.8 %, für HPLC, mit Methanol stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
71.15 € - 112.56 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 75-09-2, 67-56-1 |
---|---|
Summenformel | CH2Cl2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 84.93 |
MDL-Nummer | MFCD00000881 |
InChI-Schlüssel | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm |
PubChem CID | 6344 |
ChEBI | CHEBI:15767 |
IUPAC-Name | Dichlormethan |
SMILES | ClCCl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10180272
|
Thermo Scientific Acros
364230010 |
1 L | Glasflasche |
71.15 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10190272
|
Thermo Scientific Acros
364230025 |
2.5 L | Glasflasche |
112.56 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die HPLCChemische Identifikatoren
75-09-2, 67-56-1 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
6344 | |
Dichlormethan |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
CHEBI:15767 | |
ClCCl |
Spezifikation
Dichloromethane | |
Stabilized | |
75-09-2, 67-56-1 | |
1.3250g/mL | |
Flüssig | |
0.0002% max. | |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
01, 60 | |
01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
Dichlormethan | |
6344 | |
84.93 | |
HPLC |
-97.0°C | |
(1 cm cell vs HPLC−grade water), 0.005 max. at 260nm, 0.005 max. at 270nm, 0.005 max. at 280nm, 0.02 max. at 250nm, 0.2 max. at 240nm, 1 max. at 233nm | |
0.0001 meq/g max. | |
39.0°C to 40.0°C | |
99.80% | |
1.325 | |
CH2Cl2 | |
0.43 mPa.s (20°C) | |
0.02% max. | |
15, 6135 | |
Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf | |
ClCCl | |
84.93 | |
CHEBI:15767 | |
99.8% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Steht im Verdacht, Krebs verursachen zu können.
GHS P Statement
Obtain special instructions before use. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 200-838-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse PA8050000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dichloromethane, stabilized with methanol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.