Learn More
Dichlormethan, 99,8+ %, für die Analyse, stabilisiert mit Amylen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10771545
Click to view available options
5 l, Zinnkanne
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlormethan
Schmelzpunkt -97°C
CAS 75-09-2
Farbe Farblos
Aussehen Clear liquid
Hinweise zur Zersetzung Decomposition temperature: >120°C
Dichte 1.325
Siedepunkt 39°C to 40°C (760 mmHg)
Menge 5 L
Identifizierung Passes test
Zündpunkt 556°C (auto-ignition)
Verpackung Zinndose
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung =<0.001 %
Summenformel CH2Cl2
Strukturformel CH2Cl2
MDL-Nummer MFCD00000881
Dampfdruck 350 Mbar (20°C)
UN-Nummer 1593
Viskosität 0.43 mPa/s (20°C)
Wasser =<0.02% (Coulometric)
Merck Index 15, 6135
Synonym Methylene chloride
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
IUPAC-Name Dichlormethan
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
Formelmasse 84.93
Reinheit (%) 99.8+%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.