Learn More
Dichlormethan, 99.8 %, für die Analyse, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
51.64 € - 613.05 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 75-09-2, 513-35-9 |
---|---|
Summenformel | CH2Cl2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 84.93 |
MDL-Nummer | MFCD00000881 |
InChI-Schlüssel | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm |
PubChem CID | 6344 |
ChEBI | CHEBI:15767 |
IUPAC-Name | Dichlormethan |
SMILES | ClCCl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10785941
|
Thermo Scientific Acros
113460010 |
1 L | Glasflasche |
51.64 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
10396410
|
Thermo Scientific Acros
113460025 |
2.5 L | Glasflasche |
95.59 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
10149082
|
Thermo Scientific Acros
113460050 |
5 L | Kunststoff-Fass | N/A | N/A | N/A | |||||
10343013
|
Thermo Scientific Acros
113460100 |
10 L | Metallfass |
271.35 €
10 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
10162330
|
Thermo Scientific Acros
113460250 |
25 L | Metallfass |
613.05 €
25 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur AnalyseChemische Identifikatoren
75-09-2, 513-35-9 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
6344 | |
Dichlormethan |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
CHEBI:15767 | |
ClCCl |
Spezifikation
Dichloromethane | |
75-09-2, 513-35-9 | |
39.0°C to 40.0°C | |
99.8+% | |
1.325 | |
CH2Cl2 | |
0.43 mPa.s (20°C) | |
0.02% max. (Coulometric) | |
15, 6135 | |
Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf | |
ClCCl | |
84.93 | |
CHEBI:15767 | |
≥99.8% |
-97.0°C | |
1.3250g/mL | |
Flüssig | |
0.001% max. | |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
01, 60 | |
01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106 | |
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
Dichlormethan | |
6344 | |
84.93 | |
Analytisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen. Verdacht auf krebserregende Wirkung. Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen.
GHS-P-Hinweis Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei Exposition oder Unwohlsein: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Warnhinweis
- Dichloromethane
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.