Learn More
Dichlorisocyanursäure-Natriumsalzmonohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946581
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52671-45-1
Summenformel C3Cl2N3NaO3·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 237.96
InChI-Schlüssel FIHQYHSNTSJNGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium dichloroisocyanurate dihydrate
PubChem CID 129893375
IUPAC-Name 1,3-Dichlor-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion; Natrium; Dihydrat
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.O.O.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloroisocyanuric acid sodium salt monohydrate
Schmelzpunkt 240.0°C to 250.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder Granulat
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 96.0 to 104% (on dry substance) (Iodometry)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: ca 250g/L (25°C)
Formelmasse 237.96
Reinheit (%) 97%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 15% max.
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.