Learn More
Dichlorisocyanursäure Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10451631
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Dichlorisocyanursäure Natriumsalz, >-97,5 % (auf Trockensubstanz), C3HCl2N3NAO3, CAS-Nummer 2893-78-9, Natriumdichlorocyanursäure, 1,3,5-Triazin-2,4,6 1h,3h,5h-Trione, 1,3-Dichloro-, Natriumsalz, 500 g, 98 %, weiß, 220-767-7, 219,95, Gefahr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, Oxidationsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2893-78-9
Summenformel C3HCl2N3NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 220.949
MDL-Nummer MFCD00006036
InChI-Schlüssel UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
PubChem CID 86657659
IUPAC-Name 1,3-Dichlor-1,3,5-Triazinan-2,4,6-Trion;Natrium
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
pH 6 to 7 (1% aq. soln. at 25°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Formelmasse 219.95
Reinheit (%) ≥97.5% (on dry substance)
Physikalische Form Kristalle oder Granulat
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloroisocyanuric acid, sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.