Learn More
Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)Palladium(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
53.16 € - 216.08 €
Chemische Identifikatoren
CAS 40691-33-6
Summenformel C42H42Cl2P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 786.06
MDL-Nummer MFCD00274659
InChI-Schlüssel GMLMZLGOMMIIMA-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium,dichlorobis tris 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 90656943
IUPAC-Name dichloropalladiumbis(ylium); bis(tris(2-methylphenyl)phosphane)
SMILES Cl[Pd++]Cl.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15456655
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044976.03
1 g
53.16 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15466655
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044976.06
5 g
216.08 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
40691-33-6
786.06
GMLMZLGOMMIIMA-UHFFFAOYSA-L
90656943
Cl[Pd++]Cl.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1
C42H42Cl2P2Pd
MFCD00274659
palladium,dichlorobis tris 2-methylphenyl phosphine
dichloropalladiumbis(ylium); bis(tris(2-methylphenyl)phosphane)
Spezifikation
Dichlorobis (tri-o-tolylphosphine)palladium (II)
Gelb
MFCD00274659
palladium,dichlorobis tris 2-methylphenyl phosphine
GMLMZLGOMMIIMA-UHFFFAOYSA-L
dichloropalladiumbis(ylium); bis(tris(2-methylphenyl)phosphane)
90656943
98%
40691-33-6
C42H42Cl2P2Pd
Air and moisture sensitive
Soluble in ethanol,benzene,and ethereal solvents.
Cl[Pd++]Cl.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1
786.06
786.08
Pulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern