Learn More
Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)Palladium(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466655
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40691-33-6
Summenformel C42H42Cl2P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 786.06
MDL-Nummer MFCD00274659
InChI-Schlüssel GMLMZLGOMMIIMA-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium,dichlorobis tris 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 90656943
IUPAC-Name dichloropalladiumbis(ylium); bis(tris(2-methylphenyl)phosphane)
SMILES Cl[Pd++]Cl.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorobis (tri-o-tolylphosphine)palladium (II)
Farbe Gelb
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,benzene,and ethereal solvents.
Formelmasse 786.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ortho-Tolyl-phosphine-palladium-chloride