Learn More
Dichloro[bis(1,4-Diphenylphosphino)butan]palladium(II), Pd 17.6 %, Thermo Scientific Chemicals
132.66 € - 554.76 €
Chemische Identifikatoren
CAS 29964-62-3
Summenformel C28H28Cl2P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 603.80
MDL-Nummer MFCD02093437
InChI-Schlüssel JQXJBXVWVPVTOO-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,4-bis diphenylphosphino butane-palladium ii chloride, 1,4-butylenebis diphenylphosphine palladium dichloride, pdcl2 dppb, 1,4-bis diphenylphosphino butane palladium ii dichloride, palladium ii chloride-1,4-bis diphenylphosphine butane, dichloro bis 1,4-diphenylphosphino butane palladium ii, palladium ii chloride 1,4-bis diphenylphosphino butane complex, dichloro 1,4-bis diphenylphosphino butane palladium ii, pd dppb cl2, acmc-209sk1
PubChem CID 10974057
IUPAC-Name [4-(diphenylphosphanyl)butyl]diphenylphosphane; dichloropalladium
SMILES Cl[Pd]Cl.C(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15436655
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044971.03
1 g
132.66 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15446655
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044971.06
5 g
554.76 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dichloro[bis(1,4-Diphenylphosphino)butan]palladium(II), Pd 17.6 %, Thermo Scientific Chemicals